Läs mer
Ethylbenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15637840 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637840 2.5 L Glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 15637840 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer E125082.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Smältpunkt -95°C
Färg Colorless
Densitet 0.867g/mL at 25°C
Kokpunkt 135°C to 137°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H5C2H5
MDL-nummer MFCD00011647
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1175
Beilstein 1901871
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn ethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet 0.99