Läs mer
Etylbensen, ≥99 %
Beskrivning
Etylbensen används som lösningsmedel för gummilim, lacker, hartser, färger och beläggningar. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av styren. Det används också som bränsletillsats. Den tillsätts till bensin som ett anti-knackningsmedel, vilket minskar motorns knackningar och ökar oktantalet. Utöver detta används det i naturgasåtervinningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylbensen används som lösningsmedel för gummilim, lacker, hartser, färger och beläggningar. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av styren. Det används också som bränsletillsats. Den tillsätts till bensin som ett anti-knackningsmedel, vilket minskar motorns knackningar och ökar oktantalet. Utöver detta används det i naturgasåtervinningsprocessen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etylalkohol, bensen, etyleter, koltetraklorid, organiska lösningsmedel, svaveldioxid och eter. Något blandbar med kloroform. Oblandbar med vatten och ammoniak.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylbenzene |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Densitet | 0.867 |
| Kokpunkt | 135 °C till 136 °C |
| Flampunkt | 15 °C (59 °F) |
| Odör | Bensinliknande |
| Brytningsindex | 1.495 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN1175 |
| Beilstein | 1901871 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethylbenzene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.