Läs mer
Etylbensen, ≥99 %
Produktkod. 11357635
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357635 2500 mL 2.5 L
11337635 100 mL 100ml
11347635 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05908.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.80 SEK
    859.65 SEK / 2.5 L
    Save 201.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106,168 g/mol
Etylbensen används som lösningsmedel för gummilim, lacker, hartser, färger och beläggningar. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av styren. Det används också som bränsletillsats. Den tillsätts till bensin som ett anti-knackningsmedel, vilket minskar motorns knackningar och ökar oktantalet. Utöver detta används det i naturgasåtervinningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylbensen används som lösningsmedel för gummilim, lacker, hartser, färger och beläggningar. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställning av styren. Det används också som bränsletillsats. Den tillsätts till bensin som ett anti-knackningsmedel, vilket minskar motorns knackningar och ökar oktantalet. Utöver detta används det i naturgasåtervinningsprocessen.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etylalkohol, bensen, etyleter, koltetraklorid, organiska lösningsmedel, svaveldioxid och eter. Något blandbar med kloroform. Oblandbar med vatten och ammoniak.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-41-4
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.168
MDL-nummer MFCD00011647
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-namn etylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
Smältpunkt -95 °C
Densitet 0.867
Kokpunkt 135 °C till 136 °C
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Odör Bensinliknande
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1175
Beilstein 1901871
Merck Index 14,3765
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, etylalkohol, bensen, etyleter, koltetraklorid, organiska lösningsmedel, svaveldioxid och eter. Lätt blandbart med kloroform. Oblandbar med vatten och ammoniak.
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.