Läs mer
Etylbensen-d10, för NMR, förpackad i ampuller, 99+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10175900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175900 1 mL 1ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10175900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 SEK
    652.10 SEK / 1ml
    Save 57.90 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 25837-05-2 | C8H10 | 116,229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene-d10
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99+ atom% D
Densitet 0.9400g/mL
Deuterium (D) 99,0 % min.
Flampunkt 15 °C
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 1 mL
CAS 25837-05-2
Kokpunkt 134,5 °C
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6D5C2D5
MDL-nummer MFCD00044343
Synonym ethylbenzene-d10, 2h10 ethylbenzene, benzene-d5, ethyl-d5, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethyl-1,1,2,2,2-d5, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl benzene, decadeuteroethylbenzene, ethylbenzene-d10, 99 atom % d, 1-2 h? ethyl 2 h? benzene, ethylbenzene d10 2000 ng/microl in methanol, benzene-1,2,3,4,5-d5,6-ethyl-1,1,2,2,2-d5
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-CFTAVCBPSA-N
LEDER CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 116.229
PubChem CID 117648
Formel vikt 116.25
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylbenzene-d10
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.