Läs mer
Etylbensen, puriss. pa,≥ 99,0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15640660
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 15640660
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 030801L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 100-41-4
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.168
MDL-nummer MFCD00011647
InChI-nyckel YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC-namn etylbensen
LEDER CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
Densitet 0.867g/mL at 25°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Linjär formel C6H5C2H5
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1175
Beilstein 1901871
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Kvalitet puriss. pa