Läs mer
Ethylbenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886280
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886280 1 L 1 L
15876280 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886280 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8013721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-41-4
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 136°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00011647
Kvantitet 1 L
Synonym Ethylbenzene, Ethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 106.17