Läs mer
Etylbensen, TRC
Produktkod. 17970435
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17970435 1 g
1 options
Produktkod. 17970435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8997451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Molekylformel C8 H10
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
LEDER CCc1ccccc1
IUPAC-namn etylbensen
Molekylvikt (g/mol) 106.16
Formel vikt 106.0783