Läs mer
Etylboronsyra, 95 %
Produktkod. 10772643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772643 1 g Glasflaska 1g
11965851 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370860010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4433-63-0
Molekylformel C2H7BO2
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD01074536
InChI-nyckel PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC-namn etylboronsyra
LEDER CCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylboronic acid
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2B(OH)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 73.89
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes or Needles
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.