Läs mer
Etylboronsyra, 97 %
Produktkod. 11354336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354336 1 g 1g
11364336 5 g 5g
11374336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19959.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4433-63-0
Molekylformel C2H7BO2
Molekylvikt (g/mol) 73.89
MDL-nummer MFCD01074536
InChI-nyckel PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC-namn etylboronsyra
LEDER CCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylboronic acid
Smältpunkt 84°C to 88°C
Odör Odorless
Linjär formel CH3CH2B(OH)2
Kvantitet 1 g
Beilstein 1731546
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 73.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.