Läs mer
Etylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylboronic Acid |
| CAS | 4433-63-0 |
| Molekylformel | C2H7BO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCB(O)O |
| IUPAC-namn | Etylboronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.89 |
| Formel vikt | 74.0539 |