Läs mer
Etylcyklohexan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10550751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10550751 25 mL Glasflaska 25ml
10437110 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118310250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1678-91-7 | Molekylformel: C8H16 | Molekylvikt: 112,21 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1678-91-7
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.21
MDL-nummer MFCD00001523
InChI-nyckel IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
PubChem CID 15504
IUPAC-namn etylcyklohexan
LEDER CCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylcyclohexane
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -111 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7800g/mL, 0.78
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Flampunkt 18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11C2H5
Brytningsindex 1,4311 till 1,4331
Kvantitet 25 mL
Beilstein 05, 35
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, dietyleter, aceton, bensen, koltetraklorid, lignoin
Formel vikt 112.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylcyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.