Läs mer
Etyldifenylfosfin, 98 %
Produktkod. 11483837
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483837 50 g 50g
11473837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18292.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CAS: 607-01-2 | C14H15P | 214,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-01-2
Molekylformel C14H15P
Molekylvikt (g/mol) 214.25
MDL-nummer MFCD00015170
InChI-nyckel WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyldiphenylphosphine, phosphine, ethyldiphenyl, diphenyl ethyl phosphine, diphenylphosphinoethane, diphenylphosphinoethan, ethyl diphenylphosphine, ethyl diphenyl phosphane, acmc-209mlk, ethyl diphenyl phosphine
PubChem CID 69082
IUPAC-namn etyl(difenyl)fosfan
LEDER CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyldiphenylphosphine
Densitet 1.048
Kokpunkt 130 °C till 132 °C (1 mmHg)
Odör Stank
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3278
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 214.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.