Läs mer
etyl-1-(2-furylmetyl)-4,5-dioxopyrrolidin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495692
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10495692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10495692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02778DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle1-(2-furylmethyl)-4, 5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
CAS 142774-43-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H13NO5
MDL-nummer MFCD00085072
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-ylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-, ethyl ester, acmc-1c782, ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxoazolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-yl methyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-,ethyl ester, 1-furan-2-ylmethyl-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-6-fluoro-1,1-dioxido-2-piperidin-1-ylcarbonyl-4h-1,4-benzothiazin-4-yl benzonitrile
InChI-nyckel YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1CN(C(=O)C1=O)CC2=CC=CO2
IUPAC-namn etyl-1-(furan-2-ylmetyl)-4,5-dioxopyrrolidin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 251.238
PubChem CID 2778688
Formel vikt 251.24
Procent renhet 97%