Läs mer
etyl-1-(3-aminobensyl)piperidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10121282
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121282 1 g 1g
10753137 5 g 5g
10482644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10121282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08422DA
Kemiska identifierare
CAS 306937-22-4
Molekylformel C15H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.353
MDL-nummer MFCD02180894
InChI-nyckel WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800723
IUPAC-namn etyl-1-[(3-aminofenyl)metyl]piperidin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Formel vikt 262.35
Procent renhet 97%