Läs mer
etyl-1-(4-cyanofenyl)-4-piperidinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742303
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742303 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10314532 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00017DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 352018-90-7
Molekylformel C15H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 258.32
MDL-nummer MFCD03086198
InChI-nyckel LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2779638
IUPAC-namn etyl-1-(4-cyanofenyl)piperidin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.32
Procent renhet 97%