Läs mer
etyl-1-metylcyklopropan-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | CH3C3H4C(O)OCH2CH3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate |
| Formel vikt | 128.17 |
| Procent renhet | 97% |