Läs mer
etyl-1-metylcyklopropan-1-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794383
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10794383 10 g 10g
10293462 1 g 1g
10440764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794383 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01040EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 71441-76-4
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00001284
InChI-nyckel IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
IUPAC-namn etyl-1-metylcyklopropan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9180g/mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Kvantitet 10 g
Synonym ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%