Läs mer
etyle2-({[(2-etoxi-2-oxoetyl)tio]metyl}tio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 252.35 |
| Procent renhet | 97% |