Läs mer
etyle2-({[(2-etoxi-2-oxoetyl)tio]metyl}tio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702869
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10223092
Brand: Thermo Scientific Maybridge S12083DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 61713-23-3
Molekylformel C9H16O4S2
Molekylvikt (g/mol) 252.343
MDL-nummer MFCD00026901
InChI-nyckel NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
IUPAC-namn etyl-2-[(2-etoxi-2-oxoetyl)sulfanylmetylsulfanyl]acetat
LEDER CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.35
Procent renhet 97%