Läs mer
etyl-2-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)acetat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10789783
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10789783 1 g 1g
10788435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09887DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 37128-24-8
Molekylformel C8H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.241
MDL-nummer MFCD00052519
InChI-nyckel DWSMURKWFWKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, 2-methyl-thiazol-4-yl-acetic acid ethyl ester, 2-methylthiazole-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-methylthiazol-4-yl acetate, 4-thiazoleacetic acid,2-methyl-, ethyl ester, enamine_005349, ethyl=2-methylthiazol-4-ylacetate, 2-methylthiazol-4-yl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 854815
IUPAC-namn etyl-2-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CSC(=N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.25
Procent renhet 95%