Läs mer
etyl-2-(3-metoxifenyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252532
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10252532 50 g 50g
10793223 1 g 1g
10437222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10252532 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09251EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 35553-92-5
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00026897
InChI-nyckel XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC-namn etyl-2-(3-metoxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Kvantitet 50 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%