Läs mer
etyl-2-(3-metoxifenyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793223
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793223 1 g 1g
10437222 10 g 10g
10252532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793223 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09251DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 35553-92-5
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00026897
InChI-nyckel XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC-namn etyl-2-(3-metoxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%