Läs mer
etyl-2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622063
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10622063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11371DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 33422-35-4
Molekylformel C8H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 186.211
MDL-nummer MFCD00052897
InChI-nyckel HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2-3-oxo-2-piperazinyl acetate, 2-piperazineacetic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxo-piperazin-2-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 3-oxopiperazine-2-acetate, ethyl 3-oxo-2-piperazinyl acetate, ethyl 3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2s-3-oxopiperazin-2-yl acetate, pubchem17782, ethyloxopiperazinylacetate
PubChem CID 544550
IUPAC-namn etyl-2-(3-oxopiperazin-2-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1C(=O)NCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%