Läs mer
ethyle2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge
Produktkod. 10158504
Change view
:
25g
Produktkod.
10158504 25g
1 options
Produktkod. 10158504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00167EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
CAS 637-07-0
CAS Min % 97.0
Densitet 1.1370g/mL
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H15ClO3
Linjär formel ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3
MDL-nummer MFCD00000615
Kvantitet 25 g
Synonym clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
InChI-nyckel KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formel vikt 242.7
Procent renhet 97%