Läs mer
etyl-2-(5-brom-2-tienyl)-2-oxoacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10512092
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10512092 10 g 10g
10408182 1 g 1g
10011274 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10512092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09133EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 22098-10-8
Molekylformel C8H7BrO3S
Molekylvikt (g/mol) 263.105
MDL-nummer MFCD00085056
InChI-nyckel PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736376
IUPAC-namn etyl-2-(5-bromtiofen-2-yl)-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 263.11
Procent renhet 97%