Läs mer
etyl-2-amino-4-(4-bromfenyl)-3-tiofenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10497222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497222 10 g 10g
10683393 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00243EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306934-99-6
Molekylformel C13H12BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 326.208
MDL-nummer MFCD00435056
InChI-nyckel SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
IUPAC-namn etyl-2-amino-4-(4-bromfenyl)tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Formel vikt 326.21
Procent renhet 97%