Läs mer
etyl-2-amino-4-(4-bromfenyl)-3-tiofenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683393
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10683393 1 g 1g
10497222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10683393 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00243DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 306934-99-6
Molekylformel C13H12BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 326.208
MDL-nummer MFCD00435056
InChI-nyckel SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
IUPAC-namn etyl-2-amino-4-(4-bromfenyl)tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Formel vikt 326.21
Procent renhet 97%