Läs mer
etyl-2-amino-4-(4-klorfenyl)-3-tiofenkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10137252
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137252 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10421283 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07018DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65234-09-5
Molekylformel C13H12ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 281.75
MDL-nummer MFCD01038372
InChI-nyckel YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
IUPAC-namn etyl 2-amino-4-(4-klorfenyl)tiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.76
Procent renhet 97%