Läs mer
etyl-2-amino-4-metylpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10131022
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10131022 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10029111 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10131022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10070DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 81633-29-6
Molekylformel C8H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 181.20
MDL-nummer MFCD00052622
InChI-nyckel YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 459813
IUPAC-namn etyl-2-amino-4-metylpyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet 97%