Läs mer
etyl-2-amino-4-metyltiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10039121
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10039121 1 g 1g
10205144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10039121 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00116DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 43088-42-2
Molekylformel C8H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.241
MDL-nummer MFCD00051669
InChI-nyckel ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
IUPAC-namn etyl-2-amino-4-metyltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.25
Procent renhet 97%