Läs mer
etyl-2-amino-5-metyl-4-fenyltiofen-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229934
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10229934 5 g 5g
10180912 1 g 1g
10168314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00937DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 4815-37-6
Molekylformel C14H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 261.339
MDL-nummer MFCD01763475
InChI-nyckel SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
IUPAC-namn etyl-2-amino-5-metyl-4-fenyltiofen-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 261.34
Procent renhet 97%