Läs mer
etyl-2-brom-4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703443
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703443 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10242742 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703443 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00750EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22900-83-0
Molekylformel C7H8BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 250.11
MDL-nummer MFCD03791227
InChI-nyckel CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
IUPAC-namn etyl-2-brom-4-metyl-l,3-tiazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 250.12
Procent renhet 97%