Läs mer
ethyle2-bromobenzoate, 97%, Maybridge™
Produktkod. p-2704101
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10603075 10 g 10g
10032124 50 g 50g
10575855 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00160EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6091-64-1
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
InChI-nyckel BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC-namn ethyl 2-bromobenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-bromobenzoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.44g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel BrC6H4CO2C2H5
Kvantitet 10 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%