Läs mer
etyl-2-klor-3,4-dimetoxibensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475492
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10475492 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10475492 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09278EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H13ClO4
MDL-nummer MFCD00085062
Kvantitet 10 g
Synonym maybridge1_002113
InChI-nyckel AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
IUPAC-namn etyl-2-klor-3,4-dimetoxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 244.67
PubChem CID 2774987
Formel vikt 244.67
Procent renhet 97%