Läs mer
etyl-2-klor-3-cyano-6-metylisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10405712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10563242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10405712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00966CB
Kemiska identifierare
CAS 40108-12-1
Molekylformel C10H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 224.644
MDL-nummer MFCD00023416
InChI-nyckel XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, isonicotinic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-4-carbethoxy-6-methylpyridine, ethyl2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 142408
IUPAC-namn etyl-2-klor-3-cyano-6-metylpyridin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 224.65
Procent renhet 97%