Läs mer
etyl-2-merkapto-1H-imidazol-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10553242
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10553242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10272982 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10553242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06163DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 64038-64-8
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00068042
InChI-nyckel PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
PubChem CID 2736338
IUPAC-namn etyl-2-sulfanyliden-1,3-dihydroimidazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.21
Procent renhet 97%