Läs mer
etyle2-(fenyltio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10272692
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10272692 1 g 1g
10794003 10 g 10g
10496852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10272692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08693DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 7605-25-6
Molekylformel C10H12O2S
Molekylvikt (g/mol) 196.264
MDL-nummer MFCD00145107
InChI-nyckel SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC-namn etyl-2-fenylsulfanylacetat
LEDER CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(phenylthio)acetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 97%