Läs mer
etyle2-(fenyltio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-(phenylthio)acetate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | C6H5SCH2C(O)OCH2CH3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 196.27 |
| Procent renhet | 97% |