Läs mer
etyle2-(fenyltio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794003
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10794003 10 g 10g
10272692 1 g 1g
10496852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794003 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08693EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7605-25-6
Molekylformel C10H12O2S
Molekylvikt (g/mol) 196.264
MDL-nummer MFCD00145107
InChI-nyckel SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC-namn etyl-2-fenylsulfanylacetat
LEDER CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 2-(phenylthio)acetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 97%