Läs mer
etyl 3,5-diklorbensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10029521
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10029521 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039521 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10138784 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10029521 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00759DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 91085-56-2
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.06
MDL-nummer MFCD00221467
InChI-nyckel JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC-namn etyl-3,5-diklorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.07
Procent renhet 97%