Läs mer
etyl 3,5-diklorbensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10138784
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10138784 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10029521 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039521 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10138784 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00759EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91085-56-2
Molekylformel C9H8Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 219.06
MDL-nummer MFCD00221467
InChI-nyckel JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC-namn etyl-3,5-diklorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.07
Procent renhet 97%