Läs mer
etyl-3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(metyltio)tiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099081
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10099081 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10099081 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03883DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H17NO4S3
MDL-nummer MFCD00085052
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
InChI-nyckel RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
IUPAC-namn etyl-3-amino-5-(metylsulfanyl)-4-(propan-2-sulfonyl)tiofen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 323.44
PubChem CID 2778831
Formel vikt 323.46
Procent renhet 97%