Läs mer
etyl-3-amino-4-(metylamino)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354052
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10354052 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10364052 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00109DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 66315-23-9
Molekylformel C10H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD04110945
InChI-nyckel ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
IUPAC-namn etyl-3-amino-4-(metylamino)bensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%