Läs mer
etyl-3-amino-4-(metylamino)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester |
| Formel vikt | 194.23 |
| Procent renhet | 97% |