Läs mer
etyl-4,6-diklor-2-(metyltio)kinolin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602263
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10602263 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10561122 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602263 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08739DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 227958-96-5
Molekylformel C13H11Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 316.20
MDL-nummer MFCD00276616
InChI-nyckel NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 2736409
LEDER CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn etyl-4,6-diklor-2-metylsulfanylkinolin-3-karboxylat
Formel vikt 316.21
Procent renhet 97%