Läs mer
etyl-4-brom-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 246.1 |
| Procent renhet | 97% |