Läs mer
etyl-4-brom-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2704743
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10713243
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC23010DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5408-07-1
Molekylformel C9H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 246.10
MDL-nummer MFCD02647051
InChI-nyckel POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
PubChem CID 138486
IUPAC-namn etyl-4-brom-3,5-dimetyl-1H-pyrrol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 246.1
Procent renhet 97%