Läs mer
etyl-4-klor-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10096724
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10096724 5 g 5g
10180942 1 g 1g
10031934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10096724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04750DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 720-01-4
Molekylformel C8H6ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 254.59
MDL-nummer MFCD00173897
InChI-nyckel DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
IUPAC-namn etyl-4-klor-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 254.59
Procent renhet 97%