Läs mer
etyl-4-klor-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180942
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180942 1 g 1g
10096724 5 g 5g
10031934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10180942 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04750DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 720-01-4
Molekylformel C8H6ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 254.59
MDL-nummer MFCD00173897
InChI-nyckel DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
IUPAC-namn etyl-4-klor-2-(trifluormetyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.59
Procent renhet 97%