Läs mer
etyl-4-formyl-2,5-dimetyl-1-fenyl-1H-pyrrol-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10618925
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10618925 5 g 5g
10170892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10618925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00028DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175276-52-5
Molekylformel C16H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 271.316
MDL-nummer MFCD00204225
InChI-nyckel BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC-namn etyl-4-formyl-2,5-dimetyl-1-fenylpyrrol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 271.31
Procent renhet 97%